Läs mer
Gibco™ MEM vitaminlösning (100X)
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11550386
Change view
Kvantitet:
100 ml
Produktkod. Kvantitet
11550386 100 ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11550386 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 11120037
Grundläggande produkter för cellodling
Använd kampanjkoden 27976
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
MEM vitaminlösning (100X)
Gibco™ MEM Vitamin Solution används som ett tillväxttillskott för cellodlingsmedium, för att öka celltillväxt och livsduglighet. Gibco™ MEM Vitamin Solution är formulerad för att innehålla 100 gånger de vitaminer som finns i standarden Minimum Essential Medium (MEM). Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
Produktanvändning
För in vitro diagnostisk användning.
Dual-site cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ MEM Vitamin Solution tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i försörjningskedjan erbjuder vi en identisk Gibco™ MEM Vitamin Solution-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning (11120-052). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring –5 till– 20 °C
Beskrivning MEM vitaminlösning, 100 ml, färre resurser används, mindre avfall, används som tillväxttillskott för cellkulturmedium, för att öka celltillväxt och livskraft
Produkttyp MEM vitaminlösning
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
Kvantitet 100 ml
Regulatorisk status RUO - endast forskningsanvändning