missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Memantine Glycine, TRC

Produktkod. 30480855
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30480855 10 mg
30480663 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30480855 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM21801510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1340545-88-1
Molekylformel C14 H23 N O2
Molekylvikt (g/mol) 237.34
Synonym Glycine, N-(3,5-dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)-, N-(3,5-Dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)glycine
IUPAC-namn 2-[(3,5-dimethyl-1-adamantyl)amino]acetic acid
LEDER CC12CC3CC(C)(C1)CC(C3)(C2)NCC(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Memantine Glycine
InChI formel InChI=1S/C14H23NO2/c1-12-3-10-4-13(2,7-12)9-14(5-10,8-12)15-6-11(16)17/h10,15H,3-9H2,1-2H3,(H,16,17)
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 237.1729
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.