Läs mer
Memantine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Memantine Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Memantine Hydrochloride |
| CAS | 41100-52-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Memantine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H21 N . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Memantine Hydrochloride, Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine, 3,5-dimethyl-, hydrochloride (1:1)1-Adamantanamine, 3,5-dimethyl-, hydrochloride (7CI), Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine, 3,5-dimethyl-, hydrochloride (9CI), 1-Amino-3,5-dimethyladamantane hydrochloride, 3,5-Dimethyl-1-aminoadamantane hydrochloride, 3,5-Dimethyladamantan-1-amine hydrochloride, 3,5-Dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine hydrochloride, Akatinol, Axura, Ebix, Ebixia, Ebixza, Mantine, Memantine hydrochloride, Memary, NSC 102290, Namenda, SUN Y7017, from Axura |
| InChI formel | InChI=1S/C12H21N.ClH/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10;/h9H,3-8,13H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.CC12CC3CC(C)(C1)CC(N)(C3)C2 |
| IUPAC-namn | 3,5-dimethyladamantan-1-amine;hydrochloride |
| Visa mer |