Läs mer
Memantine hydrochloride, Thermo Scientific™
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J63830.MF
| Kvantitet | 50mg |
|---|
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifikationer
| Memantine hydrochloride | |
| C12H22ClN | |
| 50mg | |
| memantine hydrochloride, memantine hcl, 3,5-dimethyladamantan-1-amine hydrochloride, 3,5-dimethyl-1-adamantanamine hydrochloride, namenda, akatinol, axura, namenda xr, memantine.hcl | |
| [H+].[Cl-].CC12CC3CC(C)(C1)CC(N)(C3)C2 | |
| 215.77 | |
| CHEBI:64323 |
| 41100-52-1 | |
| MFCD00214336 | |
| 14,5829 | |
| LDDHMLJTFXJGPI-UHFFFAOYNA-N | |
| hydrogen 3,5-dimethyladamantan-1-amine chloride | |
| 181458 | |
| 215.76 |
Säkerhet och hantering
- Memantine hydrochloride
Signalord
- Varning
Riskkategorier
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
- MIXTURE LIST-Contain: Memantine hydrochloride