Läs mer
Tocris Bioscience™ Memantine hydrochloride
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30001128
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30001128 50 mg
1 options
Produktkod. 30001128 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 0773/50
NMDA antagonist; acts at ion channel site
Memantine hydrochloride is an an antagonist at the NMDA receptor, binding to the ion channel site. Used in the treatment of Parkinsonism.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Memantine hydrochloride
CAS 41100-52-1
Kvantitet 50 mg
Molekylformel C12H22ClN
Formel vikt 215.77
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 215.77