Läs mer
Memantine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Memantine Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H21N.ClH/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10;/h9H,3-8,13H2,1-2H3;1H |
| Formel vikt | 215.1441 |
| Procent renhet | >95% |