Läs mer
Memantinlaktosaddukt, TRC
Produktkod. 30138085
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138085 50 mg
30134265 25 mg
17949444 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138085 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM21801050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1159637-28-1
Molekylformel C24 H41 N O10
Molekylvikt (g/mol) 503.58
Synonym N-(3,5-Dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)-4-O-β-D-glucopyranosyl-D-glucopyranosylamine
IUPAC-namn (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R)-6-[(3,5-dimetyl-1-adamantyl)amino]-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymetyl)oxan-3-yl]oxy-6-(hydroxymetyl)oxan-3,4,5-triol
LEDER CC12CC3CC(C)(C1)CC(C3)(C2)NC4O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)[C@H](O)[C@H]4O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Memantine Lactose Adduct
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C24H41NO10/c1-22-3-11-4-23(2,8-22)10-24(5-11,9-22)25-20-17(31)16(30)19(13(7-27)33-20)35-21-18(32)15(29)14(28)12(6-26)34-21/h11-21,25-32H,3-10H2,1-2H3/t11?,12-,13-,14-,15+,16-,17-,18-,19-,20?,21+,22?,23?,24?/m1/s1
Formel vikt 503.273
Procent renhet >95%