Läs mer
Cytiva Membrane
:
Pore Size: 5μm
Specifikationer
Specifikationer
| Porstorlek | 5 μm |
| Kvantitet | 100 Pack |
| Typ | Membrane |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 1