Läs mer
Thermo Scientific™ Membran laktos glukoronidagar (MLGA)
Produktkod. 10422083
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. 10422083
Brand: Thermo Scientific™ CM1031B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detektera, räkna upp och differentiera Escherichia coli och andra koliformer genom enkelmembranfiltrering med detta selektiva och differentiella medium.
Detektera, räkna upp och differentiera Escherichia coli och andra koliformer genom enkelmembranfiltrering med Thermo Scientific™ Oxoid™ Membran laktos glukuronidagar (MLGA) (dehydrerad). Närvaron av laurylsulfat och laktos med fenolrött tillåter selektiv isolering och differentiering av Escherichia coli respektive koliforma bakterier.
Tester för Escherichia coli och coliforma bakterier är ett känsligt sätt att upptäcka fekal kontaminering av dricksvatten. De anses vara de viktigaste rutinmässiga mikrobiella undersökningarna för att bedöma effektiviteten av vattenrening och desinfektion och för att övervaka vattenkvaliteten i distributionen 1 . Membrane Lactose Glucuronide Agar (MLGA) stöder vattentestning med enkelmembranfiltrering.
  • Isolera koliforma bakterier effektivt med MLGA med en enda membranfiltreringsmetod.
  • Laurylsulfat selekterar för koliformer genom att hämma grampositiva organismer.
  • Minskade bekräftande tester för E. coli på grund av specificiteten hos reaktionerna i mediet.
  • Enkel tolkning av testresultaten tack vare tillsats av kromogen BCIG (5-bromo-4-klor-3-indolyl-ß -D-glukuronid), E. coli visas som gröna kolonier medan andra koliforma bakterier bildar gula kolonier.
Identifiering av Escherichia coli och coliformer underlättas genom två biokemiska reaktioner i mediet: Laktosjäsning upptäcks av färgämnet fenolrött som ger gula kolonier när syra produceras. Det kromogena substratet BCIG klyvs av enzymet glukuronidas och producerar en blå kromofor som byggs upp i bakteriecellerna. Koliformer är laktospositiva så kolonier blir gula; Escherichia coli är både laktospositiv och har glukuronidas så kommer att visas som gröna kolonier. 1
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific™ stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 10 °C till 30 °C
Beskrivning Membran laktos glukuronidagar (MLGA) (dehydrerad)
Form Pulver
Produkttyp Agar
Kvantitet 500 g