Läs mer
Thermo Scientific™ Membran laktos glukuronid agar
Beskrivning
Upptäck, räkna upp och differentiera Escherichia coli och andra koliformer genom enkelmembranfiltrering med detta bruksfärdiga medium.
Upptäck, räkna upp och differentiera Escherichia coli och andra koliformer genom enkelmembranfiltrering med färdiga att använda Thermo Scientific™ Oxoid™ Membranlaktosglukuronidagar (MLGA) Närvaron av laurylsulfat och laktos med fenolrött möjliggör selektiv isolering och differentiering av Escherichia coli respektive koliforma bakterier.
Tester för Escherichia coli och coliforma bakterier är ett känsligt sätt att upptäcka fekal kontaminering av dricksvatten. De anses vara en av de viktigaste rutinmässiga mikrobiella undersökningarna för att bedöma effektiviteten av vattenbehandling och desinfektion och för att övervaka vattenkvaliteten i distributionen 1 . Membrane Lactose Glucuronide Agar (MLGA) stöder vattentestning med enkelmembranfiltrering.
- Isolerar koliforma bakterier effektivt när de används med enkelmembranfiltreringsmetod.
- Hämmar selektivt grampositiva organismer, Laurylsulfat selekterar för koliformer.
- Minskar bekräftande tester för E. coli på grund av specificiteten hos reaktionerna i mediet.
- Underlättar enkel tolkning av testresultaten tack vare tillsats av kromogen BCIG (5-bromo-4-klor-3-indolyl-β -D-glukuronid), E. coli visas som gröna kolonier medan andra koliforma bakterier bildar gula kolonier.
- Bekvämt färdigt att använda förberedda medier.
Identifiering av Escherichia coli och coliformer underlättas genom två biokemiska reaktioner i mediet: Laktosjäsning upptäcks av färgämnet fenolrött som ger gula kolonier när syra produceras. Det kromogena substratet BCIG klyvs av enzymet glukuronidas och producerar en blå kromofor som byggs upp i bakteriecellerna. Koliformer är laktospositiva så kolonier blir gula; Escherichia coli är både laktospositiv och har glukuronidas så kommer att visas som gröna kolonier. 1
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Rött, klart |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 10 °C |
| Beskrivning | Membran laktos glukuronid agar |
| Formatera | 90 mm plåt |
| Tillverkningsursprung | Storbritannien |
| Produkttyp | Agar |
| Fyll vikt | 19,5 g± 1,0 g |
| Förpackningstyp | Flow Wrapped - Enkelt lager |
| Kvantitet | 10/Pk. |