Läs mer
Molecular Probes™ Membranpermeabilitet för döda cellapoptossatser med PO-PRO™ -1 och 7-Aminoactinomycin D, för flödescytometri
Produktkod. 10338452
Change view
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet unitSize
10338452 1 kit 1 uppsättning
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10338452 Leverantör Molecular Probes™ Leverantörsnummer V35123
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6740.00 SEK
    5729.00 SEK / 1 uppsättningar
    Save 1011.00 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Vybrant™ Apoptosanalyssats #13* PO-PRO™ -1/7-aminoaktinomycin D** för flödescytometri** 200 analyser*
Denna flödescytometriprodukt detekterar apoptos på basis av förändringar som sker i cellmembranens permeabilitet med PO-PRO™ -1 och 7-aminoaktinomycin D (7-AAD) nukleinsyrafärgningar. Efter färgning av en cellpopulation med PO-PRO™ -1 färgämne och 7-AAD, apoptotiska celler visar violett fluorescens, döda celler visar violett och röd fluorescens och levande celler visar liten eller ingen fluorescens. Dessa populationer kan lätt särskiljas med en flödescytometer som använder både en violett laser och 488 nm-linjen hos en argonjonlaser för excitation. Varje kit innehåller tillräckligt med reagens för cirka 200 flödescytometritester.
Se en urvalsguide för alla apoptosanalyser för flödescytometri .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 kit
Formatera Rör, rutschkana
Produkttyp Döda celler Apoptos Kit
Innehåll och lagring Innehåller 1 injektionsflaska med PO-PRO™ -1 färgämne (500μ L), och 1 injektionsflaska med 7-AAD (7-aminoaktinomycin D, 200μ L).
Förvaras i kylskåp (2 –8 °C) och skyddas mot ljus.
Flödescytometerlaserlinjer 405, 488
Excitation/Emission PO-PRO™ -1: ⁄434 456, 7-AAD: ⁄546 647
Antal reaktioner 200
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje Vybrant
För användning med (applikation) Flödescytometri
Konjugera 7-AAD, PO-PRO-1
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop, flödescytometer