Läs mer
Fisherbrand™ Jonselektiva membranersättningssatser
Produktkod. 11719728 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
83919 Enhet
FÖR 83925
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
11719728 83919 Enhet Varje
11769728 FÖR 83925 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11719728
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3592.47 SEK
    2035.32 SEK / Paket med 1
    Save 1557.15 SEK
    43% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Provberedningssteg som filtrering och destillation är sällan nödvändiga med detta kit för den kombinerade jonkänsliga elektroden med ett fast membran.
  • Membranbytessats för jonkänsliga elektroder
  • För 83919-enhet
  • Tillåter analystid i allmänhet mindre än en minut
Specifikationer
Beskrivning Membranbytessats för jonkänsliga elektroder.
För användning med (utrustning) 83919 Enhet