Läs mer
Fisherbrand™ Jonselektiva membranersättningssatser
Produktkod. 11769728 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
83919 Enhet
FÖR 83925
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11769728 FÖR 83925 Varje
11719728 83919 Enhet Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11769728
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3699.78 SEK
    2201.19 SEK / Paket med 1
    Save 1498.59 SEK
    40% Av
Beräknad leverans: 02-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Provberedningssteg som filtrering och destillation är sällan nödvändiga med detta kit för den kombinerade jonkänsliga elektroden med ett fast membran.
  • ORP-elektrod Fisherbrand 1m kabel med BNC epoxikropp 12mm x 120mm
  • ORP-elektrod med BNC-epoxikropp
  • Kombinerad jonkänslig elektrod med solid membran utbytbar plan yta
  • Jonen som ska detekteras passerar genom membranet och genererar en potentialskillnad som är proportionell mot jonkoncentrationen
  • Analystid är vanligtvis mindre än en minut
  • Provberedningssteg som filtrering eller destillation är sällan nödvändiga
  • Kalibrering bör utföras så ofta som möjligt (mindre en gång om dagen) vid samma temperatur som provet
  • Mättemperatur 0 till 50° C
Specifikationer
Beskrivning jonselektiva membranbytessatser
För användning med (utrustning) FÖR 83925