Läs mer
Duran™ Membrane Screw Caps
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Diameter (metrisk):
54 mm
86 mm
Höjd (metrisk):
25 mm
40 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
Beskrivning
- Polypropylene cap
- For use with glass laboratory bottles
- Welded-in PTFEmMembrane permits pressure equalization and tight sealing
- Blue
- Autoclavable
- Reduces risk of contamination
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blue |
| För användning med (applikation) | Duran laboratory glass bottles |
| Inkluderar | Welded PTFE membrane |
| Material | Polypropylene |
| Kvantitet | 5Pack |
| Höjd (metrisk) | 25 mm |
| Produkttyp | Vented Screw Cap |
| Diameter (metrisk) | 54 mm |
| Förslutningstyp | Vented Screw Cap |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |