Läs mer
Duran™ Membrane Screw Caps
Produktkod. p-8011570 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Diameter (metrisk):
54 mm
86 mm
Höjd (metrisk):
25 mm
40 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
Produktkod. 10748514
Brand: Duran™ 1088655
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Maintain sterility of glass laboratory bottles. Duran™ Membrane Screw Caps permit pressure equalization and tight sealing of contents via welded-in PTFE membrane.
  • Polypropylene cap
  • For use with glass laboratory bottles
  • Welded-in PTFEmMembrane permits pressure equalization and tight sealing
  • Blue
  • Autoclavable
  • Reduces risk of contamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blue
För användning med (applikation) Duran laboratory glass bottles
Inkluderar Welded PTFE membrane
Material Polypropylene
Kvantitet 5Pack
Höjd (metrisk) 25 mm
Produkttyp Vented Screw Cap
Diameter (metrisk) 54 mm
Förslutningstyp Vented Screw Cap
Autoklaveringsbar Autoclavable