Läs mer
Invitrogen™ MembranePro™ Functional Protein Expression Kit
Produktkod. 17173029
Change view
Kvantitet:
Kit med 10 reaktioner
Produktkod. Kvantitet
17173029 Kit med 10 reaktioner
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 17173029 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A11667
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27600.00 SEK
    23184.00 SEK / 10 reaktioner
    Save 4416.00 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
MembranePro™ Functional Protein Expression Kit - 10rxn
För kunder som studerar GPCR och andra membranproteiner, MembranePro™ är det färdiga att använda systemet som levererar berikade, funktionella membranproteiner effektivt och tillförlitligt. Fördelarna med MembranePro™ omfatta:
  • Proteiner visas på mänskliga (eller andra däggdjurs) cellmembran
  • Cellulär kvalitetskontroll och posttranslationell bearbetning av däggdjur hjälper till att producera funktionellt protein
  • Proteiner knoppar av som lipopartiklar och samlas lätt upp från odlingsmediet
  • Lipopartiklar berikas med uttryckta receptorer
    MembranePro™ arbetsflödet är mindre arbetsintensivt jämfört med traditionell produktion av membranfraktioner. Kortfattat, den MembranePro™ protokoll låter dig:
    1. Klona din intressanta gen med en TOPO™ vektor
    2. Transfektera med Lipofectamine™ 2000 och MembranePro™ Reagens till 293FT-celler
    3. Skörda lipopartiklar 48h efter transfektion, koncentrera med MembranePro™ Nederbördsblandning
    4. Förvara lipopartiklar vid -80 C eller fortsätt till nedströmsanalyser
    MembranePro™ produkterna erbjuds i två konfigurationer– som ett uttryckspaket (TOPO™ vektor, Lipofectamine™ 2000, MembranePro™ Nederbördsblandning, MembranePro™ Reagens, 293FT-celler) och som ett stödkit (Lipofectamine™ 2000, MembranePro™ Nederbördsblandning, MembranePro™ Reagens). Expressionssatsen finns endast i en 10 reaktionsstorlek; stödsatsen finns i 10, 60 och 600 reaktionsstorlekar.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Typ MembranePro Functional Protein Expression Kit
    Leveranstyp Virusliknande partiklar (VLP)
    Kvantitet Kit med 10 reaktioner
    Innehåll och lagring Satsen innehåller:
    • pEF6 V5-His TOPO™ TA Vector Kit för minst 10 TOPO™ kloningsreaktioner (förvaras vid -20 C)°
    • 3 x10^6 293FT-celler (förvaras i flytande kväve)
    • 1 x 75 ml MembranePro™ Precipitation Mix (Förvara i rumstemperatur)
    • 1 x 0,3 mg (1 mg ⁄ml) MembranePro™ Reagens (förvaras vid -20 °C)
    • 3 x 0,75 ml Lipofectamine™ 2000 (Lagra vid +4 °C)
    • Manualer
    Urvalsagent (eukaryot) Blasticidin
    Celllinje 293FT
    Uttrycksmekanism Cellbaserat uttryck
    Kompatibilitet med hög genomströmning Kompatibel med hög genomströmning
    Urvalsmarkör eukaryot BsdR
    Uttryckssystem Däggdjur
    Uttryckt proteintyp Membranprotein
    Produktlinje MembranePro
    För användning med (applikation) Membranproteinuttryck
    Promotor EF-1α