Läs mer
Invitrogen™ MembranePro™ Functional Protein Support Kit
Description
Fördelarna med MembranePro™ omfatta:
- Proteiner visas på mänskliga (eller andra däggdjurs) cellmembran
- Cellulär kvalitetskontroll och posttranslationell bearbetning av däggdjur hjälper till att producera funktionellt protein
- Proteiner knoppar av som lipopartiklar och samlas lätt upp från odlingsmediet
- Lipopartiklar berikas med uttryckta receptorer
MembranePro™ arbetsflödet är mindre arbetsintensivt jämfört med traditionell produktion av membranfraktioner. Kortfattat, den MembranePro™ protokoll låter dig:
- Klona din intressanta gen med en TOPO™ vektor
- Transfektera med Lipofectamine™ 2000 och MembranePro™ Reagens till 293FT-celler
- Skörda lipopartiklar 48h efter transfektion, koncentrera med MembranePro™ Nederbördsblandning
- Förvara lipopartiklar vid -80 C eller fortsätt till nedströmsanalyser
MembranePro™ produkterna erbjuds i två konfigurationer– som ett uttryckspaket (TOPO™ vektor, Lipofectamine™ 2000, MembranePro™ Nederbördsblandning, MembranePro™ Reagens, 293FT-celler) och som ett stödkit (Lipofectamine™ 2000, MembranePro™ Nederbördsblandning, MembranePro™ Reagens). Expressionssatsen finns endast i en 10 reaktionsstorlek; stödsatsen finns i 10, 60 och 600 reaktionsstorlekar.
Specifications
Specifications
| Typ | MembranePro Functional Protein Support Kit |
| Tillräckligt för | 10 reaktioner |
| Leveranstyp | Virusliknande partiklar (VLP) |
| Kvantitet | Kit med 10 reaktioner |
| Innehåll och lagring | •1 x 75 ml MembranePro™ Precipitation Mix (Förvara i rumstemperatur) • 1 x 0,3 mg (1 mg ⁄ml) MembranePro™ Reagens (förvaras vid -20 °C) • 3 x 0,75 ml Lipofectamine™ 2000 (Lagra vid +4 °C) • Manuell |
| Urvalsagent (eukaryot) | Hold (Håll) |
| Uttrycksmekanism | Cellbaserat uttryck |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Kompatibel med hög genomströmning |
| Uttryckssystem | Däggdjur |
| Uttryckt proteintyp | Membranprotein |
| Show More |