Läs mer
Cytiva Membran
Produktkod. 11989217
Change view
Porstorlek:
0,6μ m
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Porstorlek Förpackningsstorlek
11989217 0,6μ m Paket med 100
1 options
Produktkod. 11989217 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 10409870
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2255.00 SEK
    2006.00 SEK / Paket med 100
    Save 249.00 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Specifikationer
Porstorlek 0,6μ m
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) Dessa membran används för att kvantitativt utvärdera antalet mikroorganismer. Vätskan filtreras genom ett membran och mikroorganismer samlas på membranytan.
Kvantitet 100 var
Typ Membran