Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Memory-Loc™ Dataloggning termohygrometrar med kalibrering
Produktkod. 16641323 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Dataminne:
819 150 avläsningar
Produktkod. Dataminne
16641323 819 150 avläsningar
1 options
Produktkod. 16641323
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4017.82 SEK
    2854.80 SEK / Paket med 1
    Save 1163.02 SEK
    28% Av
Beräknad leverans: 04-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkert säker insamlad information. Data kan inte skrivas över eller ändras.
  • Inkluderar NIST-spårbart certifikat från vårt A2LA ackrediterade (1750.01) kalibreringslaboratorium
  • Lagra upp till 30 unika larmhändelser
  • Smart-Alarm™ med visuellt/hörbart larm fortsätter att larma även om enheten återgår till icke-larmlägen
  • Justerbar samplingshastighet från —1 min till 12 timmar i steg om 1 min
Specifikationer
Typ Termohygrometer med barometer och kalibrering
Dataminne 819 150 avläsningar
Kalibrering NIST
Kanaler 1
Noggrannhet (relativ luftfuktighet) ±3 % RH mellan 5 till 75 %, annars± 5% RH
Noggrannhet (temperatur) ±0,4 °C
Fuktighetsområde 0 till 95 %, icke-kondenserande
Upplösning (relativ luftfuktighet) 0.1% RH
Temperaturupplösning 0,1 °C
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 65 °C