Läs mer
Fisherbrand™ Memory-Loc™ Dataloggning Traceable™ Hygrometer
Produktkod. 15710049 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Fuktighetsområde:
0 till 95 %, icke-kondenserande
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Fuktighetsområde Förpackningsstorlek
15710049 0 till 95 %, icke-kondenserande Varje
1 options
Produktkod. 15710049
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3231.73 SEK
    2854.80 SEK / Paket med 1
    Save 376.93 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för att avläsa temperatur, relativ fuktighet och tid. De Memory-Loc™ Dataloggning Traceable™ Hygrometer är utmärkt för huvar, förråd, renrum och andra miljöer som behöver övervakas.
  • Fast minnesstruktur, upprätthåller 688 086 fukt- och temperaturobservationer
  • Smart-Alarm™ har ett visuellt/hörbart larm som fortsätter att larma även om enheten återgår till icke-larmtillstånd
  • Lagrar upp till 30 unika larmhändelser
  • Minnet kan INTE rensas på enheten efter nedladdning av data till USB stick
  • Problemfri hämtning av data - enheten kan fortsätta att användas under nedladdning och analys av data
  • Statusindikatorer - Lågt batteri, minne fullt, USB dataöverföring och aktivt larmläge
Specifikationer
Typ Datalogger
Visningstyp Digital
Dataminne 2 år, 2 minuters intervall
Kalibrering Flerpunktskalibrering
Larmtyper Hörbar, Visuell
Programvarutyp TraceableLIVE
Inkluderar Sond, Stå, Velcro™ , Magnetisk baksida, Väggfäste, Traceable™ Certifikat och batterier
Certifikat och efterlevnad Traceable™ Certifikat
Noggrannhet (relativ luftfuktighet) ±3 % RH mellan 5 till 75 %, annars± 5% RH
Noggrannhet (temperatur) ±0,4 °C
Fuktighetsområde 0 till 95 %, icke-kondenserande
Upplösning (relativ luftfuktighet) 0.1% RH
Temperaturupplösning 0,1 °C
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 65 °C
Driftstemperatur (engelska) -4 °F till +158 °F
Driftstemperatur (metrisk) -20 °C till +70 °C
Mått (L x B x H) 5,5 x 3,25 x 1 tum.
Höjd (engelska) 25.4 mm
Höjd (metrisk) 1 tum
Längd (engelska) 5,5 tum
Längd (metrisk) 139.7 mm
Bredd (engelska) 3,2 tum.
Bredd (metrisk) 82.6 mm
Vikt (engelska) 6 oz.
Vikt (metrisk) 170.1 g