Läs mer
Fisherbrand™ Memory-Loc™ Flytande kväve Traceable™ DataLogger termometer
Produktkod. 15773327 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Sensortyper:
1 sond
2 sonder
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sensortyper unitSize
15773327 2 sonder Varje
15763327 1 sond Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15773327
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används som temperaturvakt. De Memory-Loc Liquid™ Kväve Traceable™ DataLogger termometer har en USB för att spåra, ladda ner och analysera data.
  • Kan användas i 21 CFR 11-miljöer, rådata är låst och kanske inte rensas/ändras på basenheten
  • Över 1 miljon temperaturobservationer
  • Tillåter användardefinierat loggningsintervall från varje minut till var 24:e timme
  • Det går inte att radera data från minnet när de har lagrats
  • Indikatorlampan tänds när minnet är 95 %
  • 4 kalibreringspunkter -196 °C, -80 °C, 0 C, °100 °C
  • Område: -200 °C till 105 °C
  • Noggrannhet av± 0,25 °C
  • Upplösning på 0,01
Specifikationer
Typ Datalogger
Visningstyp Digital
Dataminne 1 års data med 1 minuts intervall
Kalibrering Flerpunktskalibrering
Larmtyper Hörbar, Visuell
Programvarutyp TraceableLIVE
Inkluderar Rostfritt stålsond(ar), stativ, Velcro™ , Magnetremsor, Väggfäste, Traceable™ Certifikat och batterier
Sensortyper 2 sonder
Noggrannhet (temperatur) ±0,25 °C
Temperaturupplösning 0,01 °C
Temperaturområde (engelska) -320,8 °F till +221 °F
Temperaturområde (metriskt) -196 °C till +105 °C
Mått (L x B x H) 2,75 x 4,25 x 0,75 tum.
Vikt (engelska) 5 oz.
Vikt (metrisk) 141.7 g