Läs mer
Uvex™ Herrrock 473-Vit
Produktkod. 17206621 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek (metrisk) bröst:
106/110 cm
90/94 cm
98/102 cm
Storlek:
Large/X-Large
Liten/medium
X-Small
Packungsgröße:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Storlek (metrisk) bröst Storlek Packungsgröße
17206621 106/110 cm Large/X-Large Varje
17286611 90/94 cm X-Small -
17296611 98/102 cm Liten/medium -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17206621 Lieferant Uvex™ Lieferanten-Nr. 8932424
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    481.00 SEK
    456.11 SEK / Paket med 1
    Save 24.89 SEK
    5% Av
Alle Werbeaktionen anzeigen
Beräknad leverans: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Vit HACCP arbetsrock för män. Herrrock enligt standard arbetskläder i maten med vändbar krage, även bärbar, stängd med tryckknapp
  • HACCP arbetsrock för män
  • Färg vit
  • Material 65 % polyester/35 % bomull 245 g/m² , twillväv
  • Herrrock enligt standard arbetskläder i livsmedelsindustrin DIN 10524
  • Vändbar krage, även bärbar stängd med tryckknapp, dold tryckknappstängning
  • 1 invändig bröstficka kvar med ficklock, 2 fickor i sidsömmen, kan fästas, långärmad, justerbar manschettbredd, överensstämmelsecertifiering enligt DIN 10524, kläder för hygienriskklass 1 till 3
  • Storlekar 90/94 - 106/110
  • Skötselråd: 95 °C tvättbar, klorering möjlig, kemtvätt: A, järntemperatur: II-poäng, tumlare: II-punkter lämpliga för industriell tvätt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Allmän labbrock
Storlek Large/X-Large
Kön Herr
Material Bomull
Färg Vitt
Förslutningstyp Tryckknappar
Manschettstil Tunneliserad elastisk
Disponibel Återanvändbar
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Hold (Håll)
Stil Standard Length
Antal fickor 2
Storlek (engelska) Bröst 42 till 44 tum.
Storlek (metrisk) bröst 106/110 cm
Tjocklek 245 g/m²
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.