Läs mer
Uvex™ Herrrock 473-Vit
Produktkod. 17296611 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek (metrisk) bröst:
106/110 cm
90/94 cm
98/102 cm
Storlek:
Large/X-Large
Liten/medium
X-Small
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek (metrisk) bröst Storlek Förpackningsstorlek
17296611 98/102 cm Liten/medium -
17206621 106/110 cm Large/X-Large Varje
17286611 90/94 cm X-Small -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17296611 Leverantör Uvex™ Leverantörsnummer 8932422
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    481.00 SEK
    456.11 SEK / Paket med 1
    Save 24.89 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-12-2026
Vit HACCP arbetsrock för män. Herrrock enligt standard arbetskläder i maten med vändbar krage, även bärbar, stängd med tryckknapp
  • HACCP arbetsrock för män
  • Färg vit
  • Material 65 % polyester/35 % bomull 245 g/m² , twillväv
  • Herrrock enligt standard arbetskläder i livsmedelsindustrin DIN 10524
  • Vändbar krage, även bärbar stängd med tryckknapp, dold tryckknappstängning
  • 1 invändig bröstficka kvar med ficklock, 2 fickor i sidsömmen, kan fästas, långärmad, justerbar manschettbredd, överensstämmelsecertifiering enligt DIN 10524, kläder för hygienriskklass 1 till 3
  • Storlekar 90/94 - 106/110
  • Skötselråd: 95 °C tvättbar, klorering möjlig, kemtvätt: A, järntemperatur: II-poäng, tumlare: II-punkter lämpliga för industriell tvätt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Allmän labbrock
Storlek Liten/medium
Kön Herr
Material Bomull
Färg Vitt
Förslutningstyp Tryckknappar
Manschettstil Tunneliserad elastisk
Disponibel Återanvändbar
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Hold (Håll)
Stil Standard Length
Antal fickor 2
Storlek (engelska) Bröst 38 till 40 tum.
Storlek (metrisk) bröst 98/102 cm
Tjocklek 245 g/m²