Description
- HACCP arbetsrock för män
- Färg vit
- Material 65 % polyester/35 % bomull 245 g/m² , twillväv
- Herrrock enligt standard arbetskläder i livsmedelsindustrin DIN 10524
- Vändbar krage, även bärbar stängd med tryckknapp, dold tryckknappstängning
- 1 invändig bröstficka kvar med ficklock, 2 fickor i sidsömmen, kan fästas, långärmad, justerbar manschettbredd, överensstämmelsecertifiering enligt DIN 10524, kläder för hygienriskklass 1 till 3
- Storlekar 90/94 - 106/110
- Skötselråd: 95 °C tvättbar, klorering möjlig, kemtvätt: A, järntemperatur: II-poäng, tumlare: II-punkter lämpliga för industriell tvätt
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Allmän labbrock |
| Storlek | Large/X-Large |
| Kön | Herr |
| Material | Bomull |
| Färg | Vitt |
| Förslutningstyp | Tryckknappar |
| Manschettstil | Tunneliserad elastisk |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Motstånd | Hold (Håll) |
| Show More |