Beskrivning
- män kappa
- Material: 66,5% polyester, 32% bomull, 1,5% antistatisk. Fibrer, 245 g/m²
- Färg: grafit
- Högsta skydd med antistat.
- Fiber - optimal laddningsminskning
- Hög uppstående armkonstruktion
- Bröstficka till vänster
- Två sidfickor
- Uppfällbar krage standarder: IEC 61340, OEKO-TEX™ Standard 100
- Storlekar: XS-6XL
- Oversize-tillägg: från storlek XXL + 10 %
- Normaltvätt 60° C, blek ej, torka Torktumlare, stryk 2 poäng, kem.
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | 5X-stor |
| Kön | Herr |
| Material | Bomull, polyester |
| Färg | Grå |
| Förslutningstyp | Tryckknappar |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Produkttyp | Jacka för allmänt bruk |
| Tjocklek | 245 gsm |