Läs mer
Uvex™ Herrrock 7464-Grafit
Produktkod. 17285721 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
5X-stor
6X-stor
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17285721 Betydande
17205731 2X-large
17215731 3X-large
17225731 4X-stor
17235731 5X-stor
17245731 6X-stor
17265721 Liten
17275721 Intermediär
17295721 X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 17285721 Leverantör Uvex™ Leverantörsnummer 8826111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    876.02 SEK
    768.83 SEK / Paket med 1
    Save 107.19 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 13-11-2026
Genomtänkt funktionalitet, sportig design, spännande färgkontraster, ovanliga materialkombinationer och ett snitt som sitter som handen i handsken.
  • män kappa
  • Material: 66,5% polyester, 32% bomull, 1,5% antistatisk. Fibrer, 245 g/m²
  • Färg: grafit
  • Högsta skydd med antistat.
  • Fiber - optimal laddningsminskning
  • Hög uppstående armkonstruktion
  • Bröstficka till vänster
  • Två sidfickor
  • Uppfällbar krage standarder: IEC 61340, OEKO-TEX™ Standard 100
  • Storlekar: XS-6XL
  • Oversize-tillägg: från storlek XXL + 10 %
  • Normaltvätt 60° C, blek ej, torka Torktumlare, stryk 2 poäng, kem.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Betydande
Kön Herr
Material Bomull, polyester
Färg Grå
Förslutningstyp Tryckknappar
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Jacka för allmänt bruk
Tjocklek 245 gsm