Läs mer
Uvex™ Herrrock 7464-Vit
Produktkod. 17295711 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
5X-stor
6X-stor
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
17295711 Betydande Varje
17205721 X-large -
17215721 2X-large Varje
17225721 3X-large -
17235721 4X-stor -
17245721 5X-stor -
17255721 6X-stor -
17275711 Liten -
17285711 Intermediär Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 17295711 Leverantör Uvex™ Leverantörsnummer 8826011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    842.00 SEK
    768.83 SEK / Paket med 1
    Save 73.17 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-11-2026
Genomtänkt funktionalitet, sportig design, spännande färgkontraster, ovanliga materialkombinationer och ett snitt som sitter som handen i handsken.
  • män kappa
  • Material: 66,5% polyester, 32% bomull, 1,5% antistatisk. Fibrer, 245 g/m²
  • Färg: vit
  • Högsta skydd med antistat.
  • Fiber - optimal laddningsminskning
  • Hög uppstående armkonstruktion
  • Bröstficka till vänster
  • Två sidfickor
  • Uppfällbar krage standarder: IEC 61340, OEKO-TEX™ Standard 100
  • Storlekar: XS-6XL
  • Oversize-tillägg: från storlek XXL + 10 %
  • Normaltvätt 60° C, blek ej, låg temp. Torktumlare, strykjärn 2 poäng, kem.
  • Rengöring med perkloretylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Allmän labbrock
Storlek Betydande
Kön Herr
Material Polyester, Bomull
Färg Vitt
Förslutningstyp Tryckknappar
Manschettstil Tunneliserad elastisk
Disponibel Återanvändbar
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Hold (Håll)
Stil Standard Length
Antal fickor 2
Tjocklek 245 g/m²