Läs mer
Uvex™ Herrrock 7464-Vit
Produktkod. p-7231939 Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
5X-stor
6X-stor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17205721
Brand: Uvex™ 8826012
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Genomtänkt funktionalitet, sportig design, spännande färgkontraster, ovanliga materialkombinationer och ett snitt som sitter som handen i handsken.
  • män kappa
  • Material: 66,5% polyester, 32% bomull, 1,5% antistatisk. Fibrer, 245 g/m²
  • Färg: vit
  • Högsta skydd med antistat.
  • Fiber - optimal laddningsminskning
  • Hög uppstående armkonstruktion
  • Bröstficka till vänster
  • Två sidfickor
  • Uppfällbar krage standarder: IEC 61340, OEKO-TEX™ Standard 100
  • Storlekar: XS-6XL
  • Oversize-tillägg: från storlek XXL + 10 %
  • Normaltvätt 60° C, blek ej, låg temp. Torktumlare, strykjärn 2 poäng, kem.
  • Rengöring med perkloretylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Labbrock för allmänt bruk
Storlek X-large
Kön Herr
Material Polyester, Bomull
Färg Vitt
Förslutningstyp Tryckknappar
Manschettstil Tunneliserad elastisk
Disponibel Återanvändbar
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Hold (Håll)
Stil Standard Length
Antal fickor 2
Tjocklek 245 g/m²