Läs mer
Gilac™ Herrpissoar med lock
Produktkod. 17948551
Change view
Volym (metrisk):
1 L
Produktkod. Volym (metrisk)
17948551 1 L
1 options
Produktkod. 17948551 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G101708
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.84 SEK
    59.01 SEK / Paket med 1
    Save 24.83 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
Herr 1 L Urinal med lock är graderad och lämplig för sjukhusbruk.
  • Lämplig för sjukhusbruk.
  • Genomskinlig, nivå synlig, med volymgraderingar.
  • Rundad design och mycket tjock.
  • Inte lätt att bryta när den tappas.
  • Enastående hållbarhet även vid intensiv användning.
  • Produkten desinficeras i en tvättmaskin.
  • Undersökt produktergonomi säkerställer optimal rengöring.
  • Utrustning i rumstemperatur för att undvika den kalla känslan som upplevs med motsvarigheter i rostfritt stål.
Specifikationer
Produkttyp Manlig sängflaska med lock
Färg Klart
Material Polypropen
Sterilitet Icke-steril
Graderad Ja
Volym (engelska) 0,3 gal.
Volym (metrisk) 1 L