Läs mer
Gilac™ Herr 1 L Urinal
Produktkod. 17988601
Change view
Färg:
Klart
Produktkod. Färg
17988601 Klart
1 options
Produktkod. 17988601 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G101208
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.73 SEK
    47.66 SEK / Paket med 1
    Save 20.07 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
Mäns 1 L urinal är graderad och lämplig för sjukhusbruk.
  • Lämplig för sjukhusbruk.
  • Genomskinlig, nivå synlig, med volymgraderingar.
  • Rundad design och mycket tjock.
  • Inte lätt att bryta när den tappas.
  • Enastående hållbarhet även vid intensiv användning.
  • Produkten desinficeras i en tvättmaskin.
  • Undersökt produktergonomi säkerställer optimal rengöring.
  • Utrustning i rumstemperatur för att undvika den kalla känslan som upplevs med motsvarigheter i rostfritt stål.
Specifikationer
Produkttyp Urinoar
Färg Klart
Material Polypropen
Sterilitet Icke-steril
Graderad Ja