Läs mer
Alexandra™ Anti-Pill fleecejacka för män, Sailor Navy
Produktkod. 15861544
Change view
Storlek:
Betydande
Produktkod. Storlek
15861544 Betydande
1 options
Produktkod. 15861544 Leverantör Alexandra™ Leverantörsnummer NG19SNL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    410.00 SEK
    249.16 SEK / Paket med 1
    Save 160.84 SEK
    39% Av
Beräknad leverans: 16-12-2026
Unisex anti-pill fleecetopp perfekt att bära som en del av alla uniformer och även för vardagskläder. Har ett elastiskt dragsko och två höftfickor med dragkedjor. Finns i ett urval färger.
  • Två höftfickor med dragkedja
  • Elastiskt dragsko med stopp
  • Unisex
  • Upp till 40° tvätta
  • Rygglängd: 72 - 74 cm (ökar med storleken)
  • Tygvikt: 300gsm
  • 100 % polyester
Specifikationer
Storlek Betydande
Kön Unisex
Färg Sjömansflottan
Stil NG19
Vikt (metrisk) 300 gsm