Läs mer
Alexandra™ Labbkappa för män med dold dubbfront, Burgundy
Produktkod. 15812154
Change view
Storlek (metrisk) bröst:
92 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Storlek (metrisk) bröst Förpackningsstorlek
15812154 92 cm Varje
1 options
Produktkod. 15812154 Leverantör Alexandra™ Leverantörsnummer WL1BU92
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    289.00 SEK
    258.57 SEK / Paket med 1
    Save 30.43 SEK
    10% Av
Beräknad leverans: 10-12-2026
Erbjuder längre skydd och är lämplig för en mängd olika branscher och jobb. Har d-ringad hals och tre praktiska fickor med dold dubb fram för en professionell look. Slitstark polyester/bomullskonstruktion.
  • Dold dubb fram
  • Två höftfickor en bröstficka
  • Ventil på baksidan
  • Maskintvättbar och industriellt tvättbar
  • Längd 100 cm / 39 tum.
  • Tygvikt: 245gsm (210gsm vit)
  • 67% polyester/33% bomull
Specifikationer
Produkttyp Allmän labbrock
Storlek Liten
Kön Herr
Material Polybomull
Färg Bourgogne
Disponibel Återanvändbar
Sterilitet Icke-steril
Modell WL1
Storlek (engelska) Bröst 36 tum.
Storlek (metrisk) bröst 92 cm
Vikt (metrisk) 245 gsm