Läs mer
Alexandra™ Labbkappa för män med dold dubbfront, ljusblå
Beskrivning
- Dold dubb fram
- Två höftfickor en bröstficka
- Ventil på baksidan
- Maskintvättbar och industriellt tvättbar
- Längd 100 cm / 39 tum.
- Tygvikt: 245gsm (210gsm vit)
- 67% polyester/33% bomull
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Allmän labbrock |
| Storlek | X-large |
| Kön | Herr |
| Material | Polybomull |
| Färg | Ljusblå |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Modell | WL1 |
| Storlek (engelska) Bröst | 46 tum. |
| Storlek (metrisk) bröst | 116 cm |
| Visa mer |