Läs mer
Alexandra™ Labbkappa för män med dold dubbfront, ljusblå
Produktkod. 15882194
Change view
Storlek (metrisk) bröst:
116 cm
124 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek (metrisk) bröst
15882194 124 cm
15872194 116 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15882194 Leverantör Alexandra™ Leverantörsnummer WL1PB124
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    284.00 SEK
    242.24 SEK / Paket med 1
    Save 41.76 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 01-12-2026
Dubbkappa för män med tre praktiska fickor med dold dubbfront för en professionell look. Slitstark polyester/bomullskonstruktion. D piece in neck kan användas för att visa en streckkod för att förenkla tvättprocessen.
  • Dold dubb fram
  • Två höftfickor en bröstficka
  • Ventil på baksidan
  • Maskintvättbar och industriellt tvättbar
  • Längd 100 cm / 39 tum.
  • Tygvikt: 245gsm (210gsm vit)
  • 67% polyester/33% bomull
Specifikationer
Produkttyp Allmän labbrock
Storlek 2X-large
Kön Herr
Material Polybomull
Färg Ljusblå
Disponibel Återanvändbar
Sterilitet Icke-steril
Modell WL1
Storlek (engelska) Bröst 50 tum
Storlek (metrisk) bröst 124 cm
Vikt (metrisk) 245 gsm