Beskrivning
- Tillverkad av 65/35 polycotton
- En utvändig vänster bröstficka, två utvändiga nedre fickor
- Standard spetsig krage
- Knäppning framtill
- Raka muddar
- Vitt
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Allmän labbrock |
| Storlek | Liten |
| Kön | Herr |
| Material | Polybomull |
| Färg | Vitt |
| Förslutningstyp | Snaps |
| Manschettstil | Öppna |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Antal fickor | 3 |
| Visa mer |