Läs mer
Fisherbrand™ Labbrockar i poly/bomull för män
Produktkod. 15847091 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
5X-stor
Längd (engelska):
41,7 tum.
42,5 tum.
43,3 tum.
44,1 tum.
44,9 tum.
45,7 tum.
46,5 tum
47,2 tum
48,0 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Längd (engelska) Förpackningsstorlek
15847091 X-large 44,9 tum. Varje
15817091 Liten 42,5 tum. -
15827091 Intermediär 43,3 tum. Varje
15837091 Betydande 44,1 tum. Varje
15857091 2X-large 45,7 tum. Varje
15867091 3X-large 46,5 tum Varje
15877091 4X-stor 47,2 tum Varje
15887091 5X-stor 48,0 tum. Varje
15897091 X-Small 41,7 tum. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15847091
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Med främre gripstängningar
  • Tillverkad av 65/35 polycotton
  • En utvändig vänster bröstficka, två utvändiga nedre fickor
  • Standard spetsig krage
  • Knäppning framtill
  • Raka muddar
  • Vitt
Specifikationer
Produkttyp Allmän labbrock
Storlek X-large
Kön Herr
Material Polybomull
Färg Vitt
Förslutningstyp Snaps
Manschettstil Öppna
Disponibel Återanvändbar
Sterilitet Icke-steril
Antal fickor 3
Krage typ Standard spetsig
Längd (engelska) 44,9 tum.