Läs mer
Fisherbrand™ Labbrockar i poly/bomull för män
Handla allt Fisherbrand Produkter
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
5X-stor
Längd (engelska):
41,7 tum.
42,5 tum.
43,3 tum.
44,1 tum.
44,9 tum.
45,7 tum.
46,5 tum
47,2 tum
48,0 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av 65/35 polycotton
- En utvändig vänster bröstficka, två utvändiga nedre fickor
- Standard spetsig krage
- Knäppning framtill
- Raka muddar
- Vitt
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Labbrock för allmänt bruk |
| Storlek | 2X-large |
| Kön | Herr |
| Material | Polybomull |
| Färg | Vitt |
| Förslutningstyp | Snaps |
| Manschettstil | Öppna |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Antal fickor | 3 |
| Visa mer |