Läs mer
Beschreibung
- Softshell jacka - uvex skyddsblixt modellnr: 7431
- Material: 100% polyester, med membran i 3-lagers konstruktion, ca. 240 gsm
- Vindtät och vattenavvisande high vis softshelljacka
- En bröstficka kvar med dragkedja och två stora sidfickor med dragkedja, lättviktigt och även om det andas och slitstarkt material, 10 000 mm vattenpelare
- Storlekar: XS - 6XL
- Oversize-tillägg: från storlek XL+10 %
- Skötselråd: 60 °C tvättbar, klorering omöjlig, torktumlare: Jag pekar, stryker: Jag pekar, kemtvätt: P certifierad enligt: EN ISO 20471 X2
Spezifikation
Spezifikation
| Storlek | Betydande |
| Kön | Herr |
| Material | Polyester |
| Färg | Gul, grå |
| Förslutningstyp | Dragkedja |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Produkttyp | Hi-vis jacka |
| Tjocklek | 285 g/m² |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?