Läs mer
Uvex™ Herr Softshell 7431-Gul
Produktkod. 17296661 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
5X-stor
6X-stor
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
17296661 X-large -
17206671 2X-large Varje
17216671 3X-large -
17226671 4X-stor -
17236671 5X-stor -
17246671 6X-stor -
17256661 X-Small Varje
17266661 Liten -
17276661 Intermediär Varje
17286661 Betydande -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 17296661 Leverantör Uvex™ Leverantörsnummer 8938212
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Allt som är väsentligt är att alla kan synas trots dålig sikt. De synliga kläderna från uvex skydd blixtsamling använder ljusa reflekterande remsor. Och självklart syns cargobyxorna och softshelljackorna med sin optimala passform även i dagsljus
  • Softshell jacka - uvex skyddsblixt modellnr: 7431
  • Material: 100% polyester, med membran i 3-lagers konstruktion, ca. 240 gsm
  • Vindtät och vattenavvisande high vis softshelljacka
  • En bröstficka kvar med dragkedja och två stora sidfickor med dragkedja, lättviktigt och även om det andas och slitstarkt material, 10 000 mm vattenpelare
  • Storlekar: XS - 6XL
  • Oversize-tillägg: från storlek XL+10 %
  • Skötselråd: 60 °C tvättbar, klorering omöjlig, torktumlare: Jag pekar, stryker: Jag pekar, kemtvätt: P certifierad enligt: EN ISO 20471 X2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek X-large
Kön Herr
Material Polyester
Färg Gul, grå
Förslutningstyp Dragkedja
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Hi-vis jacka
Tjocklek 285 g/m²