Läs mer
Uvex™ Herr Softshell 7431-Gul
Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
5X-stor
6X-stor
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Softshell jacka - uvex skyddsblixt modellnr: 7431
- Material: 100% polyester, med membran i 3-lagers konstruktion, ca. 240 gsm
- Vindtät och vattenavvisande high vis softshelljacka
- En bröstficka kvar med dragkedja och två stora sidfickor med dragkedja, lättviktigt och även om det andas och slitstarkt material, 10 000 mm vattenpelare
- Storlekar: XS - 6XL
- Oversize-tillägg: från storlek XL+10 %
- Skötselråd: 60 °C tvättbar, klorering omöjlig, torktumlare: Jag pekar, stryker: Jag pekar, kemtvätt: P certifierad enligt: EN ISO 20471 X2
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | 2X-large |
| Kön | Herr |
| Material | Polyester |
| Färg | Gul, grå |
| Förslutningstyp | Dragkedja |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Produkttyp | Hi-vis jacka |
| Tjocklek | 285 g/m² |