Läs mer
Uvex™ Herr-T-shirt 7459-Svart 100% bomull
Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
5X-stor
6X-stor
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Svart
- Material: 100% kammad bomull, 145 g/m² Single Jersey Klassisk T-shirt form av kammad bomull och Single Jersey.
- Nacktejp
- Elastiska muddar i nacken
- Färgstabil och lättskött
- Storlek: XS - 6XL
- Skötselråd: 60 °C tvättbar, klorering omöjlig, strykning: II-punkter, torktumlare omöjlig
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | X-large |
| Kön | Herr |
| Material | Bomull |
| Färg | Svart |
| Hals stil | Med huva |
| Sömtyp | Tejpade |
| Ärmstil | Långärmad |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Produkttyp | Skjortor för flera användningsområden |
| Tjocklek | 140 g/m² |