Läs mer
Uvex™ Herr-T-shirt 7459-Svart 100% bomull
Produktkod. 17295511 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
5X-stor
6X-stor
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
17295511 3X-large -
17205521 4X-stor -
17215521 5X-stor -
17225521 6X-stor -
17235511 X-Small -
17245511 Liten Varje
17255511 Intermediär -
17265511 Betydande -
17275511 X-large -
17285511 2X-large Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 17295511 Leverantör Uvex™ Leverantörsnummer 8816614
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    185.00 SEK
    177.96 SEK / Paket med 1
    Save 7.04 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 30-10-2026
Svart klassisk T-shirt form av kammad bomull och Single Jersey med nacktejp och elastiska muddar i halsen
  • Svart
  • Material: 100% kammad bomull, 145 g/m² Single Jersey Klassisk T-shirt form av kammad bomull och Single Jersey.
  • Nacktejp
  • Elastiska muddar i nacken
  • Färgstabil och lättskött
  • Storlek: XS - 6XL
  • Skötselråd: 60 °C tvättbar, klorering omöjlig, strykning: II-punkter, torktumlare omöjlig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek 3X-large
Kön Herr
Material Bomull
Färg Svart
Hals stil Med huva
Sömtyp Tejpade
Ärmstil Långärmad
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Skjortor för flera användningsområden
Tjocklek 140 g/m²