Läs mer
Uvex™ Herr-T-shirt 7459-Svart 100% bomull
Produktkod. p-7231923 Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
5X-stor
6X-stor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17205521
Brand: Uvex™ 8816615
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Svart klassisk T-shirt form av kammad bomull och Single Jersey med nacktejp och elastiska muddar i halsen
  • Svart
  • Material: 100% kammad bomull, 145 g/m² Single Jersey Klassisk T-shirt form av kammad bomull och Single Jersey.
  • Nacktejp
  • Elastiska muddar i nacken
  • Färgstabil och lättskött
  • Storlek: XS - 6XL
  • Skötselråd: 60 °C tvättbar, klorering omöjlig, strykning: II-punkter, torktumlare omöjlig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek 4X-stor
Kön Herr
Material Bomull
Färg Svart
Hals stil Med huva
Sömtyp Tejpade
Ärmstil Långärmad
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Skjortor för flera användningsområden
Tjocklek 140 g/m²