Läs mer
Menadione, 98,76 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11473490 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11473490 1 kg 1kg
11453490 25 g 25g
11463490 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11473490 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210225991
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19810.00 SEK
    18870.18 SEK / 1kg
    Save 939.82 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 58-27-5
Molekylformel C11H8O2
Molekylvikt (g/mol) 172.183
InChI-nyckel MJVAVZPDRWSRRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym menadione, vitamin k3, 2-methyl-1,4-naphthoquinone, menaphthone, 2-methylnaphthoquinone, thyloquinone, kappaxin, kayquinone, klottone, panosine
PubChem CID 4055
ChEBI CHEBI:28869
IUPAC-namn 2-metylnaftalen-1,4-dion
LEDER CC1=CC(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Menadione
Färg Gult
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 172.2
Procent renhet 98.76%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Menadione
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).