Läs mer
Menadione, Mikromol™
Produktkod. 17951046
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17951046 250 mg
1 options
Produktkod. 17951046 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3061.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Menadione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vitamin K3 (Menadione)
CAS 58-27-5
Analyt- eller komponentnamn Vitamin K3 (Menadione)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C11 H8 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Phytomenadione Imp. A (EP), Menadione, 2-methylnaphthalene-1,4-dione, Phytomenadione Impurity A
InChI formel InChI=1S/C11H8O2/c1-7-6-10(12)8-4-2-3-5-9(8)11(7)13/h2-6H,1H3
LEDER CC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O
IUPAC-namn 2-metylnaftalen-1,4-dolon
Molekylvikt (g/mol) 172.18
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 172,0524 g/mol