Läs mer
Menaquinone-4, MedChemExpress
Produktkod. 16489885
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16489885 250 mg
16438856 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16489885 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB2156
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Menaquinone-4 is a vitamin K, used as a hemostatic agent, and also a adjunctive therapy for the pain of osteoporosis.
Menaquinone-4 is a vitamin K, used as a hemostatic agent, and also a adjunctive therapy for the pain of osteoporosis.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Menaquinone-4
CAS 863-61-6
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C31H40O2
Kvantitet 250 mg
Synonym Vitamin K2(MK-4) Menaquinone K4
Löslighetsinformation DMSO : 20 mg/mL (44.98 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1C(C)=C(C/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)\C)C(C2=C1C=CC=C2)=O
Molekylvikt (g/mol) 444.65
Formel vikt 444.65
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death