Läs mer
Menaquinon 4 (blandning av cis-trans isomerer), TRC
Produktkod. 17998404
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17998404 250 mg
17969544 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17998404 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM218595250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 863-61-6
Molekylformel C31 H40 O2
Molekylvikt (g/mol) 444.65
Synonym 1,4-Naphthalenedione, 2-methyl-3-[(2E,6E,10E)-3,7,11,15-tetramethyl-2,6,10,14-hexadecatetraen-1-yl]-, 1,4-Naphthalenedione, 2-methyl-3-(3,7,11,15-tetramethyl-2,6,10,14-hexadecatetraenyl)-, (E,E,E)-, 1,4-Naphthalenedione, 2-methyl-3-[(2E,6E,10E)-3,7,11,15-tetramethyl-2,6,10,14-hexadecatetraenyl]- (9CI), 1,4-Naphthoquinone, 2-methyl-3-(3,7,11,15-tetramethyl-2,6,10,14-hexadecatetraenyl)- (8CI), 2-Methyl-3-[(2E,6E,10E)-3,7,11,15-tetramethyl-2,6,10,14-hexadecatetraen-1-yl]-1,4-naphthalenedione, 2-Methyl-3-geranylgeranyl-1,4-naphthoquinone, Glakay, K-viton, Kaytwo, MK4, Menaquinone 4, Menaquinone K4, Menatetrenone, Vitamin K2(20), Vitamin K2-4, Vitamin MK 4
IUPAC-namn 2-metyl-3-[(2E,6E,10E)-3,7,11,15-tetrametylhexadeka-2,6,10,14-tetraenyl]naftalen-1,4-dion
LEDER CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\CC\C(=C\CC1=C(C)C(=O)c2ccccc2C1=O)\C)\C)\C)C
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Vitamin K2 (Menaquinone)
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C31H40O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26(6)30(32)28-18-7-8-19-29(28)31(27)33/h7-8,12,14,16,18-20H,9-11,13,15,17,21H2,1-6H3/b23-14+,24-16+,25-20+
Formel vikt 444.3028
Procent renhet >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.