missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Menaquinone 7-d7(>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Menaquinone 7-d7 |
| CAS | 1233937-31-9 |
| Molekylformel | C46H57D7O2 |
| Kvantitet | 0.25 mg |
| Synonym | (all-E)-2-(3,7,11,15,19,23,27-Heptamethyl-2,6,10,14,18,22,26-octacosaheptaenyl)-3-methyl-1,4-naphthalenedione-d7, Vitamin K2(35)-d7, Menaquinone K7-d7, Vitamin MK 7-d7 |
| InChI formel | InChI=1S/C46H64O2/c1-34(2)18-12-19-35(3)20-13-21-36(4)22-14-23-37(5)24-15-25-38(6)26-16-27-39(7)28-17-29-40(8)32-33-42-41(9)45(47)43-30-10-11-31-44(43)46(42)48/h10-11,18,20,22,24,26,28,30-32H,12-17,19,21,23,25,27,29,33H2,1-9H3/b35-20+,36-22+,37-24+,38-26+,39-28+,40-32+/i9D3,10D,11D,30D,31D |
| LEDER | O=C1C(C/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/C)=C(C([2H])([2H])[2H])C(C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C21)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 656.04 |
| Formel vikt | 655.5346 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?