Läs mer
Menaquinone 9, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Menaquinone 9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C55H78O2/c1-41(2)21-14-22-42(3)23-15-24-44(5)29-18-32-47(8)37-38-48(9)33-19-30-45(6)27-16-25-43(4)26-17-28-46(7)31-20-34-49(10)39-40-51-50(11)54(56)52-35-12-13-36-53(52)55(51)57/h12-13,21,23,26-27,29,31,33,35-37,39H,14-20,22,24-25,28,30,32,34,38,40H2,1-11H3/b42-23+,43-26+,44-29+,45-27+,46-31+,47-37+,48-33+,49-39+ |
| Formel vikt | 770.6002 |
| Procent renhet | >95% |