Läs mer
Menbutone, MedChemExpress
Produktkod. 16448636
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16448636 100 mg
1 options
Produktkod. 16448636 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1136
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Menbutone is an oxobutyric acid derivative, and is a choleretic.
Menbutone is an oxobutyric acid derivative, and is a choleretic.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Menbutone
CAS 3562-99-0
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H14O4
Kvantitet 100 mg
Synonym Genabilic acid
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 40 mg/mL (154.88 mM)
LEDER O=C(O)CCC(C1=C2C=CC=CC2=C(OC)C=C1)=O
Molekylvikt (g/mol) 258.27
Formel vikt 258.27
Procent renhet 98.96%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation